Principaux documents
L226327
2-((2-CHLOROBENZYL)THIO)-3-(4-CHLOROPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.329
Numéro MDL:
Autres remarques