Documents
L226130
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl3N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.841
Numéro MDL:
Autres remarques