Documents
L225517
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,6-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14Cl3N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.802
Numéro MDL:
Autres remarques