Principaux documents
L224014
2-{[3-({2-[4-(AMINOSULFONYL)ANILINO]-2-OXOETHYL}SULFANYL)-4-CYANO-5-ISOTHIAZOLYL]SULFANYL}-N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N6O6S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.723
Numéro MDL:
Autres remarques