Principaux documents
L219568
2-METHYL-5-OXO-N-(2-PYRIDINYL)-4-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.511
Numéro MDL:
Autres remarques