Documents
L214558
7-ETHYL-1,3-DIMETHYL-8-PROPOXY-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.302
Numéro MDL:
Autres remarques