Principaux documents
L214493
7-BENZYL-1,3-DIMETHYL-8-PROPOXY-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.374
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.