Principaux documents
L208833
1-BENZOYLPROPYL 6-BROMO-2-PHENYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.358
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.