Principaux documents
L207772
HEXYL 6-CHLORO-2-(4-METHOXYPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.906
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.