Principaux documents
L206326
PENTYL 6-BROMO-2-PHENYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.303
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.