Principaux documents
L204706
2-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-OXOETHYL 8-METHYL-2-PHENYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.489
Numéro MDL:
Autres remarques