Documents
L203351
3-((2E)-2-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-BENZOTHIAZOL-3(2H)-YL)-1-PROPANESULFONIC ACID COMPOUND WITH N,N,N-TRIETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H31N3O4S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.755
Numéro MDL:
Autres remarques