Principaux documents
L199923
N-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.795
Numéro MDL:
Autres remarques