Principaux documents
L199168
N-ETHYL-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO(3,2,1-IJ)QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.279
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.