Documents
L199133
ETHYL 6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO(3,2,1-IJ)QUINOLINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.264
Numéro MDL:
Autres remarques