Principaux documents
L197157
N-ALLYL-1-ETHYL-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.384
Numéro MDL:
Autres remarques