Principaux documents
L196398
2-IMINO-5-OXO-1-PROPYL-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.433
Numéro MDL:
Autres remarques