Principaux documents
L196304
METHYL 2-IMINO-5-OXO-1-PROPYL-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXYLATE COMPOUND WITH BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.446
Numéro MDL:
Autres remarques