Key Documents
L193631
(3Z)-3-(2-(4-METHOXYPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)-1-METHYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.424
Numéro MDL:
Autres remarques