L191477
(2E)-2-[(3-{4-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE][1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H21FN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.612
Numéro MDL:
Autres remarques