Principaux documents
L188921
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-4-[4-(4-MORPHOLINYLSULFONYL)BENZOYL]-5-(4-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H28N4O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.588
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.