Key Documents
L188905
(5Z)-3-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-5-[(2-METHYL-2H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.583
Numéro MDL:
Autres remarques