Documents
L187046
3-AMINO-4,6-DIMETHYL-N-(2-PHENYLETHYL)THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.436
Numéro MDL:
Autres remarques