Principaux documents
L187011
(3-AMINO-4,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-B)PYRIDIN-2-YL)(2,4-DICHLOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.257
Numéro MDL:
Autres remarques