Documents
L186872
1-AMINO-N(4-BR-PH)5-ET-6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO(2,3-C)ISOQUINOLINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.37
Numéro MDL:
Autres remarques