Documents
L186864
(1-AMINO-5-PH-6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO(2,3-C)ISOQUINOLIN-2-YL)(3-BR-PH)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.4
Numéro MDL:
Autres remarques