Principaux documents
L186511
2-AMINO-4-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-7-METHYL-5-OXO-4H,5H-PYRANO[4,3-B]PYRAN-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.856
Numéro MDL:
Autres remarques