Principaux documents
L183504
3-PROPYL-1-((3-PYRIDINYLMETHYL)AMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.419
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.