Principaux documents
L181641
4-CHLORO-N-{2-[(2E)-2-({2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO]-2-OXOETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
L181641-10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Changer de vue
L181641-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H21ClFN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.938
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025