Documents
L181617
ETHYL 2-{[((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZOYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)(OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28ClN3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
598.079
Numéro MDL:
Autres remarques