Principaux documents
L181439
4-[(E)-(2-{2-OXO-2-[2-(3-TOLUIDINOCARBONYL)ANILINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H30N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.