Documents
L181234
ETHYL 6-METHYL-2-{[OXO((2E)-2-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H35N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
613.741
Numéro MDL:
Autres remarques