Documents
L177717
1-((2-(2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)AC)HYDRAZONO)ME)-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H28N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.569
Numéro MDL:
Autres remarques