Principaux documents
L173223
N(1),N(2)-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL)PHTHALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H32N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.