Key Documents
L170275
3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYBENZALDEHYDE O-METHYLOXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.089
Numéro MDL:
Autres remarques