Principaux documents
L168289
7-BROMO-6-METHOXY-1-INDANONE
AldrichCPR
L168289-10MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
L168289-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.086
Numéro MDL:
29,00 €