Principaux documents
L167983
N-(2-METHOXY-4-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
L167983-25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Changer de vue
L167983-25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.263
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 avril 2025