Principaux documents
L166545
1,1'-(1,4-PHENYLENE)DIPYRROLIDINE-2,5-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.263
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.