Documents
L163457
DIMETHYL 1,4-DIMETHYL-7-OXABICYCLO(2.2.1)HEPTA-2,5-DIENE-2,3-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.242
Numéro MDL:
Autres remarques