Principaux documents
L158135
3-(DIMETHYLAMINO)-1-(2-THIENYL)-1-PROPANONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
L158135-50MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
L158135-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H14ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.735
Numéro MDL:
110,00 €