Documents
L156043
2-(3-CHLOROPHENYL)-3-(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)ACRYLONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.776
Numéro MDL:
Autres remarques