Principaux documents
L155322
2-(2,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-3,4-DIHYDRO-1(2H)-NAPHTHALENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.354
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.