Documents
L155055
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)ACRYLONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.162
Numéro MDL:
Autres remarques