Documents
L154938
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-(3-METHOXYPHENYL)ACRYLONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.298
Numéro MDL:
Autres remarques