Principaux documents
L152242
2-(4-METHOXYPHENYL)-5-(2-NITROPHENYL)-2,4-PENTADIENENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.324
Numéro MDL:
Autres remarques