Documents
L152064
4-((3-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)CARBONYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClFN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.742
Numéro MDL:
Autres remarques