Principaux documents
L151823
ETHYL 3-METHYL-6-PHENYLIMIDAZO(2,1-B)(1,3)THIAZOLE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.355
Numéro MDL:
Autres remarques