Key Documents
L151521
ISOPENTYL 2-((3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)THIO)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H17N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.34
Numéro MDL:
Autres remarques