Documents
L150487
(2E)-3-(4-BROMOPHENYL)-2-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]AZEPIN-3-YL)-2-PROPENENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.229
Numéro MDL:
Autres remarques