Principaux documents
L150479
4-[(E)-2-CYANO-2-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]AZEPIN-3-YL)ETHENYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.37
Numéro MDL:
Autres remarques